Learn More
BRAND™ Pipette Pasteur in LDPE
In LDPE. Le pipette Pasteur BRAND™ in LDPE sono ideali per aliquote, con buona riproducibilità del numero di gocce al ml. Tali pipette Pasteur possono essere riempite, surgelate o trasformate in un recipiente chiuso sigillando termicamente il puntale. La pompetta di pipettaggio integrata si comprime facilmente, riducendo al minimo l'affaticamento da pipettaggio frequente. Resistente a sterilizzazione mediante gas o irraggiamento gamma.
Marca: BRAND™ 747770
105.38 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.86400kg
Descrizione
- Manufactured from LDPE.
- Very good reproducibility of the number of drops per milliliter.
- Ideal for aliquots.
- Pasteur pipettes can be filled and deep-frozen, or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip.
- The integrated pipetting bulb depresses easily, minimizing fatigue from frequent pipetting.
- Resistant to gas or gamma radiation sterilization.
Specifica
3 mm | |
Da 60 a 75 ml | |
A lampadina | |
150 mm | |
Sì |
LDPE (polietilene a bassa densità) | |
Confezione da 500 | |
4 ml | |
Pipetta Pasteur |