Learn More
Buerkle™ LDPE Round Container
398.67 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
560 mm
Altezza (sistema metrico):
840 mm
Descrizione
- L-LDPE (linear LDPE), transparent
- Rupture-proof
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 200 L |
Colore | Transparent |
Diametro (sistema metrico) interno | 560 mm |
Materiale | LDPE |
Spessore (sistema metrico) | 6 mm |
Forma | Round |
Altezza (sistema metrico) | 840 mm |
Product Type | Storage Container |
Rivestimento interno chiusura | LDPE |