Learn More
Gilac™ Vassoi rettangolari bianchi in LDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
3 L
5 L
8 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- White in color
- Strong and impact resistant design
- Dimensions suitable for refrigerator use
- Moulded in HDPE that can be used between -40° to +90°C
- Applications include defrosting, preparation for wet products, ingredients, conserving comparison sample meals, and fermenting and decanting containers
Specifica
Specifica
| Tipo | Spill Bin |
| Materiale | HDPE |
| Colore | White |
| Forma | Rectangular |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Certificazione/Conformità | Food Contact Compliance |
| Da utilizzare con | Refrigerator |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Storage |
| Stile | Stackable |
| Vedi altri risultati |