Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11409293
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
Solubility
Freely soluble in water, alcohol and glycerol.
Notes
Decomposes above 200°Air and light sensitive. Incompatible with strong acids and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6080-56-4
Formula molecolare C4H12O7Pb
Molecular Weight (g/mol) 379.30
Numero MDL MFCD00150023
InChI Key MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
IUPAC Name lead(2+);diacetate;trihydrate
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead (II) acetate trihydrate
Punto di fusione 75°C
Densità 2.55
Quantità 250 g
Numero UN UN1616
Beilstein 3730298
Indice di Merck 14,5397
Informazioni di solubilità Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
Peso formulazione 379.33 (325.28 Anhydrous)
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) acetate trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lead (II) acetate, trihydrate