Learn More
Lead ingot, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11384648
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-92-1
Formula molecolare Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
Numero MDL MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead
Colore Gray
Aspetto Gray ingot
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Quantità 100 g
Odore Odorless
Forma Ingot
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead ingot
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Lead ingot, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >