Learn More
Lead standard solution, for AAS, 1mg/mL Pb in 2% HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 196075000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopySpecifica
Lead standard solution | |
1 mg/ml Pb in 2% HNO3 | |
Plastic bottle | |
Brown to Red or Green | |
MFCD00011153 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
λ²-lead(2+) dinitrate | |
24924 | |
331.21 | |
1.0200g/mL | |
101.0°C | |
Miscible with water |
997 to 1003μg/ml of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C) | |
10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
500 mL | |
N2O6Pb | |
15, 5469 | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
AAS | |
-3.0°C | |
1.02 | |
Powder/Crystals |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.