Learn More
Lead Tin, solder alloy, 1.6mm (0.06in) dia, with rosin core, Thermo Scientific Chemicals
76.88€ - 113.57€
Specifica
Materiale o nome chimico | Lead Tin, Solder Alloy |
---|---|
Nota nome | 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Pb:Sn; 50:50 wt% |
Numero MDL | MFCD00798549 |
Forma | Solid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11379427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041024.TB |
113 g |
76.88€
113g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11389427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041024.29 |
225 g |
113.57€
225g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Lead Tin, Solder Alloy | |
Pb:Sn; 50:50 wt% | |
Solid |
1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core | |
MFCD00798549 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only