Learn More
BINDER™ Ripiano estraibile forato
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 cm
50 cm
90 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Expansion set consisting of 2 pieces
- Attachment material: clips
- For expanding the basic set of light bars
Specifica
Specifica
| Descrizione | Barre luci LED - Kit ampliamento 300, lunghezza 30 cm, Kit ampliamento comprendente 2 pezzi, materiale di fissaggio: clip. Per ampliamento dei kit base di barre luci |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series KT, KB, KBF, KMF, KBF-S |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Lighting |
| Da utilizzare con (applicazione) | Expansion of Basic Set of Light Bars |
| Include | 2 Pc. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Tensione | 100/240 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |