Learn More
Emma Safety Footwear LeMans Optimal Ventilation XD-Fit Shoes
Designed to provide perspiration and moisture removal.
138.00€
Specifica
Colore | Black, Gray |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec sanitized silver lining |
Caratteristiche suola | Non-woven antistatic insole |
Materiale suola | GripForce™ Easy Twist outsole |
Product Type | Optimal Ventilation Shoe |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10307274
|
Emma Safety Footwear
MM72756040 |
40 |
138.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10032424
|
Emma Safety Footwear
MM72756041 |
41 |
138.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Nubuck uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Specifica
Black, Gray | |
Non-woven antistatic insole | |
Optimal Ventilation Shoe |
Hydro-Tec sanitized silver lining | |
GripForce™ Easy Twist outsole |