missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lemborexant, MedChemExpress

Codice prodotto. 16487158
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16487158

Marca: Medchem Express HY16725

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.

Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.

Specifica

Materiale o nome chimico Lemborexant
CAS 1369764-02-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H20F2N4O2
Quantità 10 mg
Sinonimo E-2006
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@@](C2=CC=CC(F)=C2)(COC3=CN=C(C)N=C3C)C1)NC4=NC=C(F)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 410.42
Peso formulazione 410.42
Percent Purity 99.19%
Grado Research
Forma fisica Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato