Learn More
Fisherbrand™ Panno per la pulizia delle lenti
Per la pulizia di lenti ottiche.
Marca:  Fisherbrand™ 0913F00026
Codice prodotto. 11740565
  • 70.50€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Very thin paper
  • Made with 100% Manilla fibers
  • Not fluffy
  • Weight: 12g/m2
Application
  • Cleaning of various optical lens
  • Cleaning of optical fibers filaments
Specifica
Specifica
Lens Cleaning Tissue
Cleaning of various optical lens (objective, microscopes binoculars, magnifying Glass, Glasses, etc.), cleaning of optical fibers filaments
500 Sheets
190 x 135 mm
Manilla