Learn More
Emma Safety Footwear Leo All-Round Safety D-Fit Shoes
Designed for people with slightly broader-than-normal feet.
117.00€ - 139.00€
Specifica
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec Sanitized Silver lining |
---|---|
Caratteristiche suola | Non-woven antistatic insole |
Materiale suola | GripForce™ Easy Twist outsole |
Product Type | All-Round Safety Shoes |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10012104
|
Emma Safety Footwear
MM70054844 |
44 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10464907
|
Emma Safety Footwear
MM70054847 |
47 |
117.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10431714
|
Emma Safety Footwear
MM70054842 |
42 |
117.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10215404
|
Emma Safety Footwear
MM70054841 |
41 |
117.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10738675
|
Emma Safety Footwear
MM70054843 |
43 |
117.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10379597
|
Emma Safety Footwear
MM70054840 |
40 |
117.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10286264
|
Emma Safety Footwear
MM70054845 |
45 |
117.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10022104
|
Emma Safety Footwear
MM70054846 |
46 |
117.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Full grain leather uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
- Strobel-stitched upper construction
Specifica
Hydro-Tec Sanitized Silver lining | |
Non-woven antistatic insole | |
GripForce™ Easy Twist outsole | |
All-Round Safety Shoes |