Learn More
Emma Safety Footwear Leo XD Safety Shoes
Includes a steel toe cap, a polyurethane outer toe cap and an easy-twist sole that provides a sticky grip.  Available in a variety of widths.
Marca:  Emma Safety Footwear MM70156838
Codice prodotto. 15988851
  • 117.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather
  • GripForce™ Easy Twist
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Specifica
Specifica
Leo XD
Leather
38