Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leupeptin, 90%, synthetic
Codice prodotto. 10165453
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103476-89-7
Formula molecolare 0·5 H2O4S
Specifica
Materiale o nome chimico Leupeptin
Colore White
Product Type Leupeptin
Peso formulazione 475.6
Solubilità Solubility in water: soluble in water
Forma Powder
Quantità 25 mg
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Leupeptin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.