Learn More
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29
For use with desiccators with nz 24/29
82.15€ - 196.00€
Specifica
Product Type | Lid |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15574635
|
Fisherbrand™
|
320 mm | 111 mm | Type: 250 mm |
147.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15574625
|
Fisherbrand™
|
215 mm | 89 mm | Type: 150 mm |
96.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15524645
|
Fisherbrand™
|
380 mm | 136 mm | Type: 300 mm |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15524635
|
Fisherbrand™
|
270 mm | 97 mm | Type: 200 mm |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15524625
|
Fisherbrand™
|
153 mm | 64 mm | Type: 100 mm |
82.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- For use with desiccators with nz 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifica
Lid | |
Desiccator |