missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Light 31151 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
78.95€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15608697
|
Abeba™
31151/35 |
35 | |||||||
15618697
|
Abeba™
31151/36 |
36 | |||||||
15628697
|
Abeba™
31151/37 |
37 | |||||||
15638697
|
Abeba™
31151/38 |
38 | |||||||
15648697
|
Abeba™
31151/39 |
39 | |||||||
15658697
|
Abeba™
31151/40 |
40 | |||||||
15668697
|
Abeba™
31151/41 |
41 | |||||||
15678697
|
Abeba™
31151/42 |
42 | |||||||
15688697
|
Abeba™
31151/43 |
43 | |||||||
15698697
|
Abeba™
31151/44 |
44 | |||||||
15608707
|
Abeba™
31151/45 |
45 | |||||||
15618707
|
Abeba™
31151/46 |
46 | |||||||
15628707
|
Abeba™
31151/47 |
47 | |||||||
15638707
|
Abeba™
31151/48 |
48 | |||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Smooth leather white
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3559)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Temperature regulating lining Comfortemp™ with mPCM-Technology
- adjustable instep area
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Leather | |
Polyurethane |
White | |
Slip-resistant | |
31151 |