Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin S-Series Sanitary Mixer
Lightnin S-Series Sanitary Mixers provide a truly global-designed, cost-effective mixer that meets all your cleanroom, food processing, or pharmaceutical specifications. CE area classification is certified for 'Safe Areas.'
5905.00€ - 10295.00€
Specifica
Cavalli motore | 1/2 hp |
---|---|
Include | 304 SS, 20-Degree Offset Clamp Mount; 316L SS Mixer Shaft; and 316L SS Impeller(s). |
Materiale | 316 Stainless Steel |
Tipo di motore | TEFC |
Tipo | Sanitary Mixer |
Codice del prodotto | Marca | Speed | Frequenza | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Speed | Frequenza | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15417493
|
Cole-Parmer™
50323-88 |
280 rpm | 60 Hz | MS6P42NN84 |
10295.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15497473
|
Cole-Parmer™
50323-64 |
350 rpm | 60 Hz | MS5P11F36 |
8195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15487473
|
Cole-Parmer™
50323-62 |
1450 rpm | 50 Hz | MS1P111041219 |
5905.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15477473
|
Cole-Parmer™
50323-60 |
1750 rpm | 60 Hz | MS1P11CC48 |
6005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Lightnin, the industry leader in mixers, quality you can count on!
- All stainless-steel construction for food, pharmaceutical, and cleanroom applications
- The global, 304 SS motor comes standard with an IP55 washdown rating and is CE compliant.
Specifica
1/2 hp | |
316 Stainless Steel | |
Sanitary Mixer |
304 SS, 20-Degree Offset Clamp Mount; 316L SS Mixer Shaft; and 316L SS Impeller(s). | |
TEFC |