missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 755 Antibody Labeling Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 set
1mg
Descrizione
DyLight 755 provides far red fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 754nm, high fluorescence at 776nm (extinction coefficient 2.2 x10&superscript_begin;5&superscript_end;cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Order Info
Quantity
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Quantità | 30 μg |
| Coniugato | DyLight 755 |
| Product Type | Rapid DyLight 755 Antibody Labeling Kit |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto