Learn More
Thermo Scientific Chemicals Limonin
Codice prodotto. 16514324
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1180-71-8
Molecular Weight (g/mol) 470.52
Numero MDL MFCD00075922
InChI Key KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
IUPAC Name (1R,2R,7S,10R,13R,14R,16S,19S,20S)-19-(furan-3-yl)-9,9,13,20-tetramethyl-4,8,15,18-tetraoxahexacyclo[11.9.0.0²,⁷.0²,¹⁰.0¹⁴,¹⁶.0¹⁴,²⁰]docosane-5,12,17-trione
SMILES CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@@]22[C@H]1CC(=O)[C@]1(C)[C@@H]2CC[C@@]2(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]3O[C@@]123)C1=COC=C1
Specifica
Vettore alfa LIMONIN
Materiale o nome chimico Limonin
Punto di fusione 298°C to 300°C
Colore White
Perdita all'essiccatura ≤5 %
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio glass bottle
Formula molecolare C26H30O8
Quantità 250 mg
Peso formulazione 470.52
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Limonin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Limonin