Learn More
Fisherbrand™ Line Electrode
Codice prodotto. 11745708 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745708
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
This maintenance-free pH electrode with membrane protection by PVC reinforcement is ideal for measurement in charged media.
  • Maintenance-free pH electrode with membrane protection by PVC reinforcement for measurement in charged media
  • pH electrode with protected head
  • 3/4 in. MNPT thread for in-line mounting
  • Pressure up to 7 bar
  • Supplied with 3 m cable and BNC plug
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione Electrode in-line
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo pH
Include BNC connector