Learn More
Fisherbrand™ Liquid Weighing Pour Boat
Deep vessel with sturdy handle designed for convenient handling and pouring of liquids.
48.40€ - 87.10€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Flat |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17860752
|
Fisherbrand™
|
100 mL | 10.7 x 9 x 4.8 cm |
67.75€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17870752
|
Fisherbrand™
|
200 mL | 14.8 x 11.7 x 5.1 cm |
87.10€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17880752
|
Fisherbrand™
|
50 mL | 9.2 x 4.0 x 4.3 cm |
48.40€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Flat bottom ensures stability and prevents tipping
- Notched pour spout design controls liquid pour
- Operating temperature range 0 to 40°C (104°F)
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO Class 8 clean room
- Material biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
- Recyclable, marked
- Available in 3 Sizes: 50 mL, 100 mL, 200 mL
- Disposable/Recyclable
- Material: 100% Polystyrene
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Weighing Boat | |
Liquid samples | |
0 to 40°C |
Flat | |
Single-use | |
Boat | |
Non-treated | |
Handling, weighing, and pouring of liquids | |
400/Cs |