Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10339022 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
190 mL
Sterilità:
Non sterile
Prodotto sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 10339022
Marca: Buerkle™ 53931130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Campionatore monouso per prelevare campioni di liquidi, da campioni con elevata liquidità a campioni con lieve viscosità. Il campionatore monouso Buerkle™ LiquiDispo™ è dotato di impugnatura ergonomica che agevola il prelievo dei campioni. È in grado di prelevare fino a 200 ml, come una siringa.
  • Avoid cross-contamination with other samples and complicated, time-consuming, expensive cleaning
  • HDPE
  • Diameter 21 mm
  • 20 pieces per pack, individually packed
  • Ergonomic handle
  • No seals
  • Cleanroom manufactured
  • Optionally sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 6.76 oz.
Capacità (sistema metrico) 190 mL
Monouso Sì
Sterilità Non sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per liquidi con viscosità da bassa fino a circa 10.000 cP
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1.000 mm