Learn More
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Specifica
Specifica
| Vettore alfa | LIQUIRITIGENIN |
| Materiale o nome chimico | Liquiritigenin |
| CAS | 578-86-9 |
| Colore | Beige to White |
| Punti di ebollizione | 530°C (760 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Conforms |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C15 H12 O4 |
| Numero MDL | 00287289 |
| Quantità | 250 mg |
| Vedi altri risultati |