Learn More
MedChemExpress Liraglutide
Codice prodotto. 16471768
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16471768
Marca: MedChemExpress HYP0014
MedChemExpress Liraglutide is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist used clinically to treat type 2 diabetes mellitus.
Specifica
Purezza 98.11%
CAS 204656-20-2
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecolare 3751.26 g/mol
Product Type Reference compound
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 5 mg/mL (1.33 mM∣ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH)
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.