Learn More
Buerkle™ Scala graduata da un litro
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
:
Blue; For 10L wide neck jerry can
Descrizione
- For wide-necked jerrycans
- Self-adhesive strips with blue graduation marks
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Peel and Stick |
| Product Type | Scala graduata in litri |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 10 L Wide-Necked Jerrycans |
| Quantità | 1 Ea. |