Learn More
Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole, 95%
Codice prodotto. p-7032569
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 15438775
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34081.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 761441-54-7 | C6F3LiN4 | 192.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 761441-54-7
Formula molecolare C6F3LiN4
Molecular Weight (g/mol) 192.03
Numero MDL MFCD18827480
InChI Key CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile
PubChem CID 73995168
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole
Punto di fusione >300°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.03
Percent Purity 95%