Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 209551000
37.38 EUR valido fino al 2025-03-29
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Lithium bis(trimethylsilyl)amide | |
0.9000g/mL | |
−21°C | |
((CH3)3Si)2NLi | |
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 | |
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
lithium;bis(trimethylsilyl)azanide | |
2733832 |
4039-32-1, 109-99-9 | |
65.0°C | |
C6H18LiNSi2 | |
100 mL | |
0.9 | |
Solubility in water: reacts. | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467275 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 209551000,209558000 |
A0455049 | Certificato di analisi | 26/03/2024 | 209551000,209558000 |
A0451306 | Certificato di analisi | 02/10/2023 | 209551000,209558000 |
A0399048 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 209551000,209558000 |
A0395093 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 209551000,209558000 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chemical Extravaganza
Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.Codice sconto: 25908Scade: 2025-03-31