Learn More
Lithium borohydride, 4M (10 wt.%) solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 551.00€
Specifica
CAS | 16949-15-8, 109-99-9 |
---|---|
Formula molecolare | BH4Li |
Formula lineare | LiBH4 |
Numero MDL | MFCD00011088 |
Punto d'infiammabilità | −21°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10752767
|
Thermo Scientific Acros
428881000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
108.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10159639
|
Thermo Scientific Acros
428888000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
551.00€
800mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagentSpecifica
16949-15-8, 109-99-9 | |
LiBH4 | |
−21°C | |
borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1 | |
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N | |
lithium;boron(1-) | |
20722760 | |
0.89 |
BH4Li | |
MFCD00011088 | |
15,5581 | |
Solubility in water: decomposes | |
[Li+].[BH4-] | |
21.78 | |
21.77 | |
0.8900g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritati
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Handle under inert gas.
Protect from moisture
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 241-021-7
- Lithium borohydride, 4M (10 wt.%) solution in THF
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.