Learn More
Lithium borohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lithium borohydride |
Punto di fusione | 280.0°C |
Nota nome | 95% |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Formula lineare | LiBH4 |
Fieser | 01,603; 04,296; 11,293; 12,276; 13,92; 14,191; 15,186 |
Indice di Merck | 15, 5581 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium borohydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.