Learn More
Lithium diisopropylamide, 2M sol. in THF/n-heptane/ethylbenzene, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10174680
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4, 108-18-9
Formula molecolare C6H14LiN
Molecular Weight (g/mol) 107.125
Numero MDL MFCD00064449
InChI Key ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nli
PubChem CID 2724682
IUPAC Name lithium;di(propan-2-yl)azanide
SMILES [Li+].CC(C)[N-]C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium diisopropylamide
Colore Brown-Red or Orange to Yellow
Nota nome 2M Solution in THF/n-Heptane
Punti di ebollizione 60.0°C to 136.0°C
Composizione Solvent: THF 59%, n-Heptane: 28%, Ethylbenzene: 13%
Concentrazione Lithium diisopropylamide: 26.0% (2.0M)
Fieser 02,49; 03,184; 04,298; 05,400; 06,334; 07,204; 08,292; 09,280; 10,241; 11,296; 12,277; 14,193; 15,188; 16,15; 17,165
Densità 0.8100g/mL
Indice di Merck 15, 3215
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in thf, n-heptane, ethylbenzene, miscible with liquid aliphatic and aromatic, hydrocarbons, ethers and tertiary amines
Peso formulazione 107.12
Percent Purity 24.6 to 30.0% (Lithium diisopropylamide)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.81
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 2°C
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium diisopropylamide, 2M solution in THF/n-heptane/ethylbenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.