Learn More
Lithium fluoride, 97%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1681.0°C |
Materiale o nome chimico | Lithium fluoride |
Punto di fusione | 845.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 96% min |
Formula lineare | LiF |
Fieser | 01,933 |
Indice di Merck | 15,5587 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.