Learn More
Lithium hydride, 97%, pure, powder (<100 μm), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10275221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10275221
Marca: Thermo Scientific Acros 191190100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7580-67-8
Formula molecolare HLi
Molecular Weight (g/mol) 7.95
Numero MDL MFCD00011074
InChI Key SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
IUPAC Name lithium;hydride
SMILES [H-].[Li+]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium hydride
Punto di fusione 680.0°C
Nota nome 98%
Colore White to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 96% min
Formula lineare LiH
Fieser 04,304; 13,165
Indice di Merck 15, 5589
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Peso formulazione 7.95
Percent Purity 97%
Grado Pure
Gravità specifica 0.82
Densità 0.8200g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium hydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.