Learn More
Lithium hydroxide, anhydrous, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15481037
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-65-2
Formula molecolare HLiO
Molecular Weight (g/mol) 23.95
Numero MDL MFCD00011095
InChI Key WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Specifica
Punti di ebollizione 924°C
Materiale o nome chimico Lithium hydroxide, anhydrous
Punto di fusione 462°C
Colore White
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
IUPAC Name lithium(1+) hydroxide
Peso formulazione 23.95
Odore Odorless
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Aspetto White powder
Densità 2.54
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium hydroxide, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium hydroxide