Learn More
Lithium sulfate, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15344988
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10377-48-7
Formula molecolare Li2O4S
Molecular Weight (g/mol) 109.94
Numero MDL MFCD00011086
InChI Key INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
IUPAC Name dilithium;sulfate
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium sulfate
Punto di fusione 859.0°C
Quantità 250 g
Formula lineare Li2SO4
Indice di Merck 15,5597
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Peso formulazione 109.94
Grado Analytical
Gravità specifica 2.22
Densità 2.2200g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium sulfate, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/