Learn More
Lithium tetrafluoroborate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307217
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Lithium tetrafluoroborate is extensively utilized as an electrolyte in primary and secondary cells. It is used in rechargeable Li ion batteries. The electrolytes are non aqueous solutions of lithium tetrafluoroborate in the organic media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14283-07-9
Formula molecolare BF4Li
Molecular Weight (g/mol) 93.74
Numero MDL MFCD00011087
InChI Key UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
IUPAC Name lithium;tetrafluoroborate
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium tetrafluoroborate
Punto di fusione 293°C to 300°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Formula lineare LiBF4
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,5543
Informazioni di solubilità Soluble in water and tetrahydrofuran. Slightly soluble is diethyl ether.
Peso formulazione 93.75
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Very Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.