Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Codice prodotto. 12399349
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 20  a 110 °C
-10°C to +360°C
-20°C to +110°C
Da –1 a 101 °C
Da –1 a 51 °C
Da –1 a 51 °C
Da –10 a 101 °C
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 260 °C
Da –10 a 300 °C
Da –10 a 330 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Da –20 a 150 °C
Da –35 a 50 °C
Da –35 a 50 °C
Suddivisione:
0,1 °C
0,5 °C
0.1 °C
0.2 °C
0.5°C
1.0 °C
1 °C
2 °C
2°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Total Immersion
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
405 mm
Förpackningsstorlek
Pezzo
pezzi 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12399349
missing translation for 'mfr': Brannan™ 44/809/8
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Lettura veloce e accurata delle temperature con alcol blu su sfondo bianco. Il termometro ad alcol per immersione totale Brannan™ Lo-Tox™ è realizzato secondo gli standard tracciabili ed è dotato di copertura anti-rotolamento blu e anello di sospensione di sicurezza.
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled partial Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
  • General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
  • Easy to read against background
  • Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifikationer
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Tipo di immersione Totale
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Alcool blu
Product Type Termometro da laboratorio
Max. Temperature (English) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) -31°F
Min. Temperature (Metric) -35°C
Temperature Range (Metric) Da –35 a 50 °C
Da utilizzare con (apparecchiatura) General Use
Accuracy ±1 a 35°C
Suddivisione 1 °C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.