Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 20 a 110 °C
-10°C to +360°C
-20°C to +110°C
Da –1 a 101 °C
Da –1 a 51 °C
Da –1 a 51 °C
Da –10 a 101 °C
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 260 °C
Da –10 a 300 °C
Da –10 a 330 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Da –20 a 150 °C
Da –35 a 50 °C
Da –35 a 50 °C
Suddivisione:
0,1 °C
0,5 °C
0.1 °C
0.2 °C
0.5°C
1.0 °C
1 °C
2 °C
2°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Total Immersion
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
405 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled partial Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
- General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
- Easy to read against background
- Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Tipo di immersione | Totale |
| Lunghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Alcool blu |
| Product Type | Termometro da laboratorio |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (Metric) | -20°C |
| Temperature Range (Metric) | –Da 20 a 110 °C |
| Accuracy | ±1 a 35°C |
| Vedi altri risultati |