Learn More
Thermo Scientific™ Locator 6 Rack and Box System
Economically store up to 6,000 samples in the Locator 6 rack and box system that makes sample retrieval simple and consumes minimum liquid nitrogen.
Marca:  Thermo Scientific™ CY509113
7688.29 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24283" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15529975
  • 9487.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Manual Fill LN2 Dewar
184 L
Level Monitor
185 Days
95.3 cm
8.5 in.
21.5 cm
110/220 V
50/60 Hz
6000
72.6 kg
10 Boxes
6.2 cu. ft.
Vacuum
Locator 6
37.5 in.
26 in.
66 cm
Ultrasonic Level
110 - 220V 50/60 Hz
0.99L
160 lb.
Boxes (60/System)
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Locator 6 Rack and Box System >