Learn More
Agilent BioTek LogPhase 600 Microbiology Reader
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17267819 Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Intervallo della lunghezza d'onda:
560 nm
580 nm
600 nm
620 nm
640 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17267819
Marca: Agilent BioTek LP620SN
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. This microbiology plate reader features purpose-built robust shaking and consistent temperature controls, which are critical to optimal bacteria and yeast cell growth
LogPhase 600 is controlled with a software application that provides a simple, yet powerful, user experience. The software controls the reader to acquire data and perform microbiology-focused analysis for all plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura incubatore Incubation to 45°C with Condensation Control
Sorgente luminosa LED
Tipo di piastra 96-well Plate with Cover Seal
Reading Options Discontinuous Kinetic
Agitazione Orbital
Accuracy 0 to 2 OD ±1% ±0.01 OD
Certificazione/Conformità CE and TUV marked. RoHS compliant.
Requisiti elettrici 100/240 V at 50/60 Hz, 250 W
Altezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Altezza (sistema metrico) 26.7 cm
Include Gen5 and LogPhase App
Linearità 0 to 2 OD ±1% ±0.01 OD
Modello LP620
Risoluzione 0.001 OD
Warranty 1 Year
Intervallo della lunghezza d'onda 620 nm
Peso (sistema imperiale) 50 lb.
Peso (sistema metrico) 22.7 kg
Larghezza (sistema imperiale) 26 in.
Larghezza (sistema metrico) 66 cm