Learn More
Fisherbrand™ Imbuti analitici con gambo lungo
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Altezza (sistema metrico):
7.5 cm
10.2 cm
10.9 cm
14.1 cm
16.1 cm
17.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
5.2cm
6.1cm
6.5 cm
8cm
8.8cm
9.9 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 5.5cm |
| Capacità (sistema metrico) | 37 mL |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 10.2 cm |
| Angolo | 58° Bowl |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro filtro (sistema metrico) | 9cm |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 6.1cm |