Learn More
Lornoxicam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411416
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
Codice prodotto. 16411416
Marca: Medchem Express HYB0367
MedChemExpress Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Specifica
Materiale o nome chimico Lornoxicam
CAS 70374-39-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H10ClN3O4S2
Quantità 200 mg
Sinonimo Chlortenoxicam Ro 13-9297
Informazioni di solubilità DMSO : 3.8 mg/mL (10.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 371.82
Peso formulazione 371.82
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.