Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Aluminum
Codice prodotto. 10204792
Click to view available options
Range:
0 to 0.3mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10204792
Marca: Lovibond™ 147200
Includes
  • Aqua Comparator Housing
  • Aqua Comparator Disc
  • Aluminum No. 1 Tablets (100 pack)
  • Aluminum No. 2 Tablets (100 pack)
  • 2 x 13.5mm Sample Cells
  • Tablet Crusher
  • Instructions
  • Carrying Case
Accurate test kits for routine water analysis
  • Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specifica
Accuracy ±5%
Da utilizzare con (applicazione) Routine water analysis
Include Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, aluminum No. 1 tablets, aluminum No. 2 tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
N. di test 100
Range 0 to 0.3mg/L
Tipo Aluminum Test Kit
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methenamine