Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine HR
Codice prodotto. 10224982
Click to view available options
Range:
10 to 300mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10224982
Marca: Lovibond™ 147030
Includes
  • Aqua Comparator Housing
  • Aqua Comparator Disc
  • Acidifying GP Tablets (100 pack)
  • Chlorine HR (KI) Tablets (100 pack)
  • 2 x 13.5mm Sample Cells
  • Tablet Crusher
  • Instructions
  • Carrying Case
Accurate test kits for routine water analysis
  • Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specifica
Accuracy ±5%
Da utilizzare con (applicazione) Routine water analysis
Include Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, acidifying GP tablets, chlorine HR (KI) tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
N. di test 100
Range 10 to 300mg/L
Tipo Chlorine Free and Total Test Kit
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • COMPARATOR LOVIBOND 147030 CHLORINE HR
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: citric acid,adipic acid