Learn More
Lovibond™ COD Tube Tests, LR
Click to view available options
Range:
0 to 150mg/L
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- For use in MD100™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
- Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
- Easy-to-open, sealed vials eliminate risk of cross-contamination
- Extended shelf life of up to five years
For Municipal Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted test method
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | US EPA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Municipal wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SC400 colorimeters and Aqua comparator™ test kits, Hach™ instruments |
| N. di test | 25 |
| Range | 0 to 150mg/L |
| Metodo test | Dichromate/H2SO4 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- COD Reagent Vario LR
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.
- P405-Conservare sotto chiave.