Learn More
Lovibond™ Colorimeter: Molybdate
These rugged, waterproof, single parameter colorimeters are ideal for laboratory and field testing
Marca:  Lovibond Tintometer 276140
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.78500kg
Codice prodotto. 12652005
  • 575.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Range: 0.03 - 3.0mg/L
  • Method: Molybdate
  • Reagent set RS5450 included (100 tests)
  • Large, backlit display; real time clock; data logging capabilities
  • Ability to export data using the IRiM
Specifica
Specifica
3% Full scale
CE
Backlit LCD
IP68
Molybdate Colorimeter
1.5 in.
Three 24mm sample cells with light-shield caps, reagents for 100 tests, Foam-lined case and Four AAA batteries
15.5 cm
0.01 A
2 Years
250 g
7.6 cm
Yes
Automatic; 16 data sets with time and date stamp
6.1 x 3 x 1.5 in. (15.5 x 7.6 x 3.8 cm)
LED
Laboratory and field testing
3.8 cm
6.1 in.
0.03 to 3 mg/L
5°C to 40°C
0.55 lb.
3 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • PHOTOMETRE MD100 molybdene PP LR 0,03-3 MG/L
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: octylphenol polyethoxyethanol, cetrimonium bromiide, succinic acid, glycine, disodium peroxodisulpha