Learn More
Lovibond™ ET 740 and ET 750 - Laboratory Floc / Jar Tester
Codice prodotto. 12661745
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
64.7 cm
93.9 cm
Peso (sistema metrico):
12.1 kg
17 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12661745
Marca: Lovibond™ 2419160
Includes
Power Supply with US, EU and UK adapter. Instruction Manual.
Requires
1,000 mL beakers, Low form
Flocculation Testers (also known as Jar Testers) are designed for a range of applications - such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
Continuously variable stirring speed (lab versions only.)
  • Digital display of stirring RPM.
  • Timer function.
  • Illuminated back panel.
  • Height adjustment option for the stirring blades during operation.
  • Date and Time.
Floc Testers are not supplied with beakers. Please purchase from a laboratory products supplier.
Specifica
Tipo Laboratory Flocculation Tester
Tipo di display Digital
Include Power supply with US, EU and UK adapter, instruction manual
Tasti funzione Timer
Da utilizzare con (applicazione) For a range of applications such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
Risoluzione 1 Revolution
Dimensioni (L x P x A) 37 x 13.5 x 10.25 in. (93.9 x 34.2 x 26.03 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 93.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 34.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 10.25 in.
Altezza (sistema metrico) 26.03 cm
Requisiti elettrici 115/230 V 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Peso (sistema imperiale) 37.5 lb.
Peso (sistema metrico) 17 kg