missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Gardner Scale Comparator 3000

Visual grading of Gardner color scales

Marca:  Lovibond™ 345010

Codice prodotto. 11984189

  • 3690.00€ / Pezzo

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Single scale, three-field instrument for visual color grading by direct comparison between the sample and Lovibond™ glass color standards housed in a pair of discs. The advantage of a three-section field of view is that the sample and two consecutive glasses on the color scale are viewed simultaneously, making it easier to achieve the optimum color match. For rapid color grading within predetermined color limits, the glass standards can be set to the two limiting colors so that it is easy to check that the sample is within tolerance.

  • For visually determining the Gardner Color of samples by direct comparison between sample and colored glass standards
  • Versions of Comparator 3000 are also available for FAC, EBC, and U.S. Naval Stores Rosin Color scales
  • Supplied with the appropriate range of colored glass filters
  • Tungsten halogen light source is color corrected to CIE standard illuminant C, which guarantees constant lighting conditions for color grading
  • Samples are measured in 10.65mm diameter clear glass tubes
  • Incorporates the 18 glass standards which make up the scale in a pair AF 228 of discs
  • Range: 1-18
  • Path length: 10mm
Disc position color standards:
  • 4/30-1 (left hand) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
  • 4/30-2 (right hand) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Specifica

Specifica

CIE
Tungsten Halogen
3.54 in.
2 Discs containing colored Glass filters traceable to ISO 17025, 2 test tubes, AF 228/T
24.5 cm
10 mm
10.8 lb.
9.25 in.
9.64 x 9.25 x 3.54 in. (24.5 x 23.5 x 9 cm)
Edible oils and fats, petroleum oils and waxes
9 cm
9.64 in.
Fabricated Mild Steel
1 to 18
4.9 kg
23.5 cm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato