Learn More
Lovibond™ Bustine Powder Packs™ per cloro libero
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
25.85€ - 258.06€
Specifica
Certificazione/Conformità | US EPA |
---|---|
Formato | Powder |
Da utilizzare con (applicazione) | Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer |
Tipo | DPD Free Chlorine Reagent |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Range | Volume (sistema imperiale) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Range | Volume (sistema imperiale) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15381645
|
Lovibond™
530090 |
100 Pack | 0 to 3.5 mg/L | 0.16 oz. | 5 mL |
26.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15311655
|
Lovibond™
530103 |
1000 Pack | 0 to 2 mg/L | 0.33 oz. | 10 mL |
202.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11789029
|
Lovibond™
530103 |
1000 Pack | 0 to 2 mg/L | 0.33 oz. | 10 mL | N/A | |||
11708999
|
Lovibond™
530100 |
Confezione da 100 | Da 0 a 2 mg/l | 0.33 oz. | 10 ml | N/A | |||
10426303
|
Lovibond™
530100 |
Confezione da 100 | Da 0 a 2 mg/l | 0.33 oz. | 10 ml |
25.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15301655
|
Lovibond™
530093 |
1000 Pack | 0 to 3.5 mg/L | 0.16 oz. | 5 mL |
154.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15321655
|
Lovibond™
530110 |
100 Pack | 0 to 5 mg/L | 0.84 oz. | 25 mL |
28.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
- Da usare in kit per test Colorimetri SC450™ e Aqua Comparator™
- Adatti anche all'uso con strumenti e kit per test Hach™
- Le confezioni in film sigillato facili da aprire eliminano il rischio di contaminazione incrociata
- Disponibili per misure di campione da 5, 10 e 25 ml
- Durata di conservazione estesa, fino a 5 anni
Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Compliance
Metodo DPD accettato dall'EPA statunitense
Specifica
US EPA | |
Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing | |
DPD Free Chlorine Reagent |
Powder | |
SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years