Learn More
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: Copper No. 1 Tablets
Codice prodotto. 15321805
Click to view available options
Range:
0.05 to 5mg/L
Dimensione della confezione:
100 PCS
Codice prodotto. 15321805
Marca: Lovibond™ 513550BT
Specifica
Colore Yellow
Composizione 30 to 40% Boric acid, 30 to 40% Potassium Dihydrogenorthophosphate, 1 to 10% Disodium tetraborate, anhydrous, 2.5% 2,2'-Bichinolin-4,4' Dicarbon acid Dipotassium Trihydrate p.a. 95%, 25 to 30% Non-hazardous components
Intervallo di pH 6
Formato Tablet
Da utilizzare con (applicazione) Water analysis
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colorimeter and spectrophotometer
Range 0.05 to 5mg/L
Metodo test Biquinoline
Tipo Copper No. 1 Tablet