Learn More
Cole-Parmer™ Sacchetti in polietilene a bassa densità
Store a variety of solids or powders in these LDPE bags. Low Density Polyethylene Bags stand up to your storage needs with a strong bottom seal.
Marca:  Cole-Parmer™ 06505-08
Codice prodotto. 11729859
  • 102.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Seal with heat sealer or bag ties
  • Good for general laboratory storage
  • Available in a variety of sizes and thicknesses
Specifica
Specifica
Sacchetto a bassa densità
Polietilene
2 mil
178 mm
Trasparente
Confezione da 1000
178 x 127mm
125 mm